Learn More
4-Amino-6-hydroxy-2-méthylpyrimidine dihydraté 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 4-Amino-6-hydroxy-2-methylpyrimidine dihydrate |
| Point de fusion | >300°C |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 118273 |
| Poids de la formule | 161.16 (125.13 Anhydrous) |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |