Learn More
4-Amino-6-hydroxypyrimidine, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11396666
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11396666 250 mg 250mg
11376666 1 g 1g
11386666 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11396666 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L03825.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1193-22-2
Formule moléculaire C4H5N3O
Poids moléculaire (g/mol) 111.10
Numéro MDL MFCD00051502
Clé InChI HFMLLTVIMFEQRE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-amino-6-hydroxypyrimidine, 6-aminopyrimidin-4-ol, 4-hydroxy-6-aminopyrimidine, 4-pyrimidinol, 6-amino, 4 1h-pyrimidinone, 6-amino, 6-aminopyrimidin-4 3h-one, 4-oxy-6-aminopyrimidine, 6-amino-4-pyrimidinol, 6-amino-3h-pyrimidin-4-one, 6-amino-4 1h-pyrimidinone
CID PubChem 70944
SMILES NC1=CC(=O)N=CN1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-6-hydroxypyrimidine
Point de fusion 262°C to 264°C
Quantité 250 mg
Beilstein 112429
Nom IUPAC 6-amino-1,4-dihydropyrimidine-4-one
Poids de la formule 111.1
Pourcentage de pureté 98%