Learn More
4-Amino-6-hydroxypyrimidine, TRC
Code produit 30315554
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30315554 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30315554 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA611665250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-6-hydroxypyrimidine
CAS 1193-22-2
Formule moléculaire C4 H5 N3 O
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C4H5N3O/c5-3-1-4(8)7-2-6-3/h1-2H,(H3,5,6,7,8)
SMILES Nc1cc(O)ncn1
Nom IUPAC 6-aminopyrimidin-4-ol
Poids moléculaire (g/mol) 111.1
Poids de la formule 111.0433