Learn More
4-Amino-6-hydroxypyrimidine, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nom chimique ou matériau | 4-Amino-6-hydroxypyrimidine |
| CAS | 1193-22-2 |
| Formule moléculaire | C4 H5 N3 O |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H5N3O/c5-3-1-4(8)7-2-6-3/h1-2H,(H3,5,6,7,8) |
| SMILES | Nc1cc(O)ncn1 |
| Nom IUPAC | 6-aminopyrimidin-4-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 111.1 |
| Poids de la formule | 111.0433 |