Learn More
4-amino-6-méthoxypyrimidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10554151 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10554151 5 g Flacon en verre 5g
10449671 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10554151 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 337450050
 Article restreint
Expédition estimée: 26-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 696-45-7 | C5H7N3O | 125.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 696-45-7
Formule moléculaire C5H7N3O
Poids moléculaire (g/mol) 125.13
Numéro MDL MFCD00129983
Clé InChI VELRBZDRGTVGGT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-amino-6-methoxypyrimidine, 6-methoxy-pyrimidin-4-ylamine, 6-methoxy-4-pyrimidinamine, 4-amino-6-methoxy pyrimidine, 4-pyrimidinamine, 6-methoxy, 6-methoxypyrimidine-4-ylamine, 6-methoxypyrimidin-4-amin, pubchem2605, acmc-209oa2, 6-amino-4-methoxypyrimidine
CID PubChem 735731
Nom IUPAC 6-méthoxypyrimidine-4-amine
SMILES COC1=NC=NC(=C1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-6-methoxypyrimidine
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 154.0°C to 159.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 125.13
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline