Learn More
Thermo Scientific Chemicals 4-amino-DL-phénylalanine
Code produit 15476839
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15476839 1 g 1g
15486839 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15476839 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J65331.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2922-41-0 | C9H12N2O2 | 180.207 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2922-41-0
Formule moléculaire C9H12N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 180.207
Numéro MDL MFCD00007917
Clé InChI CMUHFUGDYMFHEI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-amino-dl-phenylalanine, 2-amino-3-4-aminophenyl propanoic acid, p-amino-dl-phenylalanine, p-aminophenylalanine, phenylalanine, 4-amino, 4-aminophenylalanine, h-dl-phe 4-nh2-oh, p-aminophenyl alanine, p-amino-dl-phenylalanine hydrate, l-2-amino-3-4-aminophenyl propanoic acid
CID PubChem 95174
Nom IUPAC acide 2-amino-3-(4-aminophényl)propanoïque
SMILES C1=CC(=CC=C1CC(C(=O)O)N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-DL-phenylalanine
Point de fusion 228°C to 230°C
Couleur Blanc à marron
Informations sur la solubilité Soluble in water
Quantité 1 g
Poids de la formule 180.21
Forme physique Poudre