Learn More
4-Amino-N-(2-éthylphényl)benzamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Amino-N-(2-ethylphenyl)benzamide |
| CAS | 29027-73-4 |
| Formule moléculaire | C15H16N2O |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H16N2O/c1-2-11-5-3-4-6-14(11)17-15(18)12-7-9-13(16)10-8-12/h3-10H,2,16H2,1H3,(H,17,18) |
| SMILES | CCc1ccccc1NC(=O)c2ccc(N)cc2 |
| Nom IUPAC | 4-amino-N-(2-éthylphényl)benzamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 240.3 |
| Poids de la formule | 240.1263 |