Learn More
4-Amino-N-(3-methoxypyrazin-2-yl)benzenesulfonamide, 99%, BLD Pharm™
Code produit 30778512
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
5 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30778512 25 g
30771557 100 g
30766746 5 g
30777154 1 g
30773212 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30778512 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD14262925g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-N-(3-methoxypyrazin-2-yl)benzenesulfonamide
CAS 152-47-6
Formule moléculaire C11H12N4O3S
Numéro MDL MFCD00437754
Quantité 25 g
SMILES O=S(C1=CC=C(N)C=C1)(NC2=NC=CN=C2OC)=O
Poids moléculaire (g/mol) 280.30
Pourcentage de pureté 99%