Learn More
4-Amino-N,N-diméthylbenzamide, 97 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11355349
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11355349 1 g 1g
11365349 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11355349 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50364.03
 Article restreint
Expédition estimée: 07-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 6331-71-1 | C9H12N2O | 164.21 g/mol
4-Amino-N,N-dimethylbenzamide is an important raw material and intermediate used in pharmaceuticals, agro based and dye stuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’4-amino-N,N-diméthylbenzamide est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans les domaines pharmaceutiques, agro-alimentaires et de matière tinctoriale.
Solubilité
Très soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6331-71-1
Formule moléculaire C9H12N2O
Poids moléculaire (g/mol) 164.21
Numéro MDL MFCD00523648
Clé InChI QEPGWLBMAAEBCP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzamide, 4-amino-n,n-dimethyl, 4-amino-n,n-dimethyl-benzamide, n,n-dimethyl 4-aminobenzamide, 4-aminophenyl-n,n-dimethylcarboxamide, 4-dimethylcarbamyl aniline, acmc-1bgt4, 4-dimethylcarbamoyl aniline, n,n-dimethyl-p-aminobenzamide, p-amino-n,n-dimethylbenzamide, n,n-dimethyl-4-aminobenzamide
CID PubChem 235527
Nom IUPAC 4-amino-N,N-diméthylbenzamide
SMILES CN(C)C(=O)C1=CC=C(N)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-N,N-dimethylbenzamide
Point de fusion 151°C to 153°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Very soluble in water.
Poids de la formule 164.21
Pourcentage de pureté ≥97%