Learn More
4-amino-N,N-diméthylbenzènesulfonamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15486597
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15486597 1 g 1g
15496597 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15486597 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33747.03
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1709-59-7 | C8H12N2O2S | 200.26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1709-59-7
Formule moléculaire C8H12N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 200.26
Numéro MDL MFCD00031428
Clé InChI BABGMPQXLCJMSK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-dimethylsulfanilamide, n1-dimethylsulfanilamide, 4-amino-n,n-dimethylbenzenesulphonamide, benzenesulfonamide, 4-amino-n,n-dimethyl, n',n'-dimethylsulfonamide, n 1-dimethylsulfanilamide, p-dimethylsulfamoyl aniline, n1,n1-dimethylsulfanilamide, 4-amino-n,n-dimethyl-benzenesulfonamide, p-amino-n,n-dimethylbenzenesulfonamide
CID PubChem 74369
Nom IUPAC 4-amino-N,N-diméthylbenzènesulfonamide
SMILES CN(C)S(=O)(=O)C1=CC=C(N)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-N,N-dimethylbenzenesulfonamide
Point de fusion 168°C to 170°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 200.26
Pourcentage de pureté 97%