Learn More
4'-aminoacétanilide, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10219550 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10219550 25 g Flacon en verre 25g
10045720 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10219550 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 400600250
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
This item is not returnable. View return policy
CAS: 122-80-5 | C8H10N2O | 150.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 122-80-5
Formule moléculaire C8H10N2O
Poids moléculaire (g/mol) 150.18
Numéro MDL MFCD00007853
Clé InChI CHMBIJAOCISYEW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-aminoacetanilide, n-4-aminophenyl acetamide, p-aminoacetanilide, 4-aminoacetanilide, 4-acetamidoaniline, p-amino acetanilide, p-acetamidoaniline, acetparamin, acetamide, n-4-aminophenyl, fourrine a
CID PubChem 31230
Nom IUPAC N-(4-aminophényl)acétamide
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)N
Specifications
Nom chimique ou matériau 4'-Aminoacetanilide
Note relative au nom 95%
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 159.0°C to 165.0°C
Couleur Marron à rose
Point d’ébullition 267.0°C
Point d’éclair >150°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire NHCOCH3C6H4NH2
Quantité 25 g
Merck Index 15, 405
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in cold water. Other solubilities: freely soluble in hot water,freely soluble in alcohol,ether
Poids de la formule 150.18
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline fine
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4'-Aminoacetanilide
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Hazard Statement
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .