Learn More
4'-Aminoacétanilide, TRC
Code produit 30180407
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30180407 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30180407 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA5800105G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Amino-N-acetylaniline
CAS 122-80-5
Formule moléculaire C8 H10 N2 O
Quantité 5 g
Synonyme Acetamide, N-(4-aminophenyl)-, Acetanilide, 4'-amino- (6CI,7CI,8CI), Acetanilide, p-amino- (4CI), N-(4-Aminophenyl)acetamide, (4-(Acetylamino)phenyl)amine, 1-Amino-4-(acetylamino)benzene, 4-(Acetylamino)aniline, 4-Acetamidoaniline, 4-Acetoamidoaniline, 4-Acetylaminobenzeneamine, 4-Amino-N-acetylaniline, 4'-Aminoacetanilide, Acetparamin, Acetyl-p-phenylenediamine, C.I. 76005, C.I. Oxidation Base 19, Fourrine 88, Fourrine A, N-(p-Aminophenyl)acetamide, N-Acetyl-1,4-benzenediamine, N-Acetyl-1,4-phenylenediamine, N-Acetyl-p-phenylenediamine, NSC 2135, Paracetamin, p-(Acetylamino)aniline, p-Acetamidoaniline, p-Acetoaminoaniline, p-Aminoacetanilide, GR 109244X, Trametinib related
Formule InChI InChI=1S/C8H10N2O/c1-6(11)10-8-4-2-7(9)3-5-8/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11)
SMILES CC(=O)Nc1ccc(N)cc1
Nom IUPAC N-(4-aminophényl)acétamide
Poids moléculaire (g/mol) 150.18
Poids de la formule 150.0793