Learn More
4’-aminoacétophénone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490723
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490723 50 g 50g
11369429 25 g 25g
11400733 250 g 250g
11480723 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11490723 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13213.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 99-92-3 | C8H9NO | 135.17 g/mol
4'-Aminoacetophenone, is used in pharmaceuticals, medicines and other organic products. It is also used as a reagent for the photometric determination of Ce. As pharmaceutical intemediate or in the determination of palladium and vitaminB1.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4′-aminoacétophénone est utilisée dans les produits pharmaceutiques, les médicaments et d’autres produits organiques. Elle est également utilisée comme réactif pour la détermination photométrique du Ce. Sous forme d’intermédiaire pharmaceutique ou dans la détermination du palladium et de la vitamine B1.
Solubilité
Elle est soluble dans l’eau chaude, l’éthanol et l’éther.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Conservez le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Acides. Incompatibles avec les chlorures d’acide, les anhydrides acides, les chloroformiates, les agents oxydants forts et les agents réducteurs forts. Stable dans des conditions ordinaires.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-92-3
Formule moléculaire C8H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 135.17
Numéro MDL MFCD00007896
Clé InChI GPRYKVSEZCQIHD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-aminoacetophenone, 4-aminoacetophenone, 1-4-aminophenyl ethanone, p-aminoacetophenone, 4-acetylaniline, p-acetylaniline, ethanone, 1-4-aminophenyl, p-aminoacetylbenzene, 1-4-aminophenyl ethan-1-one, acetophenone, p-amino
CID PubChem 7468
Nom IUPAC 1-(4-aminophényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C(N)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Aminoacetophenone
Point de fusion 103°C to 108°C
Point d’ébullition 292°C to 294°C
Quantité 50 g
Beilstein 471493
Merck Index 14,413
Informations sur la solubilité It is soluble in hot water,ethanol and ether.
Poids de la formule 135.17
Pourcentage de pureté 99%