Learn More
4’-aminoacétophénone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10172890 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10172890 25 g Flacon en verre 25g
10040710 10 g Flacon en verre 10g
10764971 100 g Flacon en verre 100g
10321294 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10172890 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 103090250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 99-92-3 | C8H9NO | 135.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-92-3
Formule moléculaire C8H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 135.17
Numéro MDL MFCD00007896
Clé InChI GPRYKVSEZCQIHD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-aminoacetophenone, 4-aminoacetophenone, 1-4-aminophenyl ethanone, p-aminoacetophenone, 4-acetylaniline, p-acetylaniline, ethanone, 1-4-aminophenyl, p-aminoacetylbenzene, 1-4-aminophenyl ethan-1-one, acetophenone, p-amino
CID PubChem 7468
Nom IUPAC 1-(4-aminophényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C(N)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Aminoacetophenone
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 96.0°C to 102.0°C
Couleur Marron à jaune
Point d’ébullition 293.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NC6H4COCH3
Quantité 25 g
Beilstein 14, 46
Fieser 04,18
Merck Index 14, 413
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in hcl,soluble in alcohol and ether,sparingly soluble in benzene
Poids de la formule 135.17
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4'-Aminoacetophenone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.