Learn More
4-Aminoacétophénone, TRC
Code produit 30309554
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30309554 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30309554 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA5800751G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Aminoacetophenone
CAS 99-92-3
Formule moléculaire C8 H9 N O
Quantité 1 g
Synonyme 4-Acetylaniline, p-Aminoacetophenone, p-Aminoacetylbenzene
Formule InChI InChI=1S/C8H9NO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,9H2,1H3
SMILES CC(=O)c1ccc(N)cc1
Nom IUPAC 1-(4-aminophényl)éthone
Poids moléculaire (g/mol) 135.16
Poids de la formule 135.0684