Learn More
4-aminoantipyrine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11491498
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11491498 100 g 100g
11401508 500 g 500g
11411508 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11491498 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13846.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.61€
    61.65€ / 100g
    Économisez 12.96€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 83-07-8 | C11H13N3O | 203.245 g/mol
4-Aminoantipyrine shows both analgesic and anti-inflammatory properties. It is used as a reagent for glucose determination in the presence of peroxidase and phenol. It is used as a drug dipyrone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4-aminoantipyrine montre à la fois des propriétés analgésiques et anti-inflammatoires. Elle est utilisée comme réactif pour la détermination du glucose en présence de peroxydase et de phénol. Elle est utilisée comme dipyrone de drogue.
Solubilité
Soluble dans l’eau. 500 g/l (20°C), méthanol. Partiellement soluble dans l’éther diéthylique.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts, les chlorures d’acide, les anhydrides acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 83-07-8
Formule moléculaire C11H13N3O
Poids moléculaire (g/mol) 203.245
Numéro MDL MFCD00003145
Clé InChI RLFWWDJHLFCNIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-aminoantipyrine, ampyrone, metapirazone, aminoantipyrine, solvapyrin-a, aminoazophene, 4-aminophenazone, 4-aminoantipyrene, aminoantipyrin, solnapyrin-a
CID PubChem 2151
ChEBI CHEBI:59026
Nom IUPAC 4-amino-1,5-diméthyl-2-phénylpyrazole-3-one
SMILES CC1=C(C(=O)N(N1C)C2=CC=CC=C2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Aminoantipyrine
Point de fusion 106°C to 110°C
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 100 g
Beilstein 181635
Merck Index 14,591
Informations sur la solubilité Soluble in water. 500g/L (20°C),methanol. Partially soluble in diethyl ether.
Poids de la formule 203.25
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Aminoantipyrine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Aminoantipyrine