Learn More
4-aminoantipyrine, > 98 %, Affymetrix/USB™
Code produit 15815088 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15815088 100 g Flacon en plastique 100g
15805088 50 g Flacon en plastique 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15815088 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur J11056.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 83-07-8
Formule moléculaire C11H13N3O
Poids moléculaire (g/mol) 203.245
Numéro MDL MFCD00003145
Clé InChI RLFWWDJHLFCNIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-aminoantipyrine, ampyrone, metapirazone, aminoantipyrine, solvapyrin-a, aminoazophene, 4-aminophenazone, 4-aminoantipyrene, aminoantipyrin, solnapyrin-a
CID PubChem 2151
ChEBI CHEBI:59026
Nom IUPAC 4-amino-1,5-diméthyl-2-phénylpyrazole-3-one
SMILES CC1=C(C(=O)N(N1C)C2=CC=CC=C2)N
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Aminoantipyrine
Point de fusion 106°C to 110°C
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 100 g
Beilstein 181635
Poids de la formule 203.25
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Poudre cristalline