Learn More
4-aminoantipyrine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10497660 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10497660 100 g Flacon en verre 100g
10795161 25 g Flacon en verre 25g
10705171 500 g Flacon en verre 500g
11946863 2.5 kg Bouteille en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10497660 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 103151000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.05€
    80.65€ / 100g
    Économisez 16.40€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
4-aminoantipyrine, 98 %, C11H13N3O, numéro CAS-83-07-8, 4-aminoantipyrène, aminoantipyrine, ampyrone, 4-aminoantipyrine, 4-aminophénazone, métapirazone, solnapyrine-a, aminoazophène, solvapyrine-a, aminoantipyrine, 25 g, (solution aqueuse à 5 %) transparent, 24,273, 100,0, 97,5, CHEBI:59026, marron-jaune à jaune
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 83-07-8
Formule moléculaire C11H13N3O
Poids moléculaire (g/mol) 203.25
Numéro MDL MFCD00003145
Clé InChI RLFWWDJHLFCNIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-aminoantipyrine, ampyrone, metapirazone, aminoantipyrine, solvapyrin-a, aminoazophene, 4-aminophenazone, 4-aminoantipyrene, aminoantipyrin, solnapyrin-a
CID PubChem 2151
ChEBI CHEBI:59026
Nom IUPAC 4-amino-1,5-diméthyl-2-phénylpyrazole-3-one
SMILES CC1=C(C(=O)N(N1C)C2=CC=CC=C2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Aminoantipyrine
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 105.5°C to 110.0°C
Couleur Marron-jaune à vert-jaune
Densité 0.8000g/mL
Perte à la dessiccation 1.5% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Beilstein 24,273
Merck Index 15,413
Gravité spécifique 0.8
Informations sur la solubilité (5% in water) Clear
Poids de la formule 203.25
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Aminoantipyrine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.