Learn More
4-Aminoantipyrine, 99 %, MP Biomedicals™
Code produit 11493141 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11493141 100 g
11483141 10 g
11403151 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11493141 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215034380
 Article restreint
Expédition estimée: 28-01-2027
4-Aminoantipyrine, poudre jaune
  • Réactif pour la détermination des phénols chlorés, de la phénylglycosidase et du glucose en présence de phénol et de peroxydase.
Chemische Identifikatoren
CAS 83-07-8
Formule moléculaire C11H13N3O
Numéro MDL MFCD00003145
Clé InChI RLFWWDJHLFCNIJ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2151
ChEBI CHEBI:59026
Nom IUPAC 4-amino-1,5-diméthyl-2-phénylpyrazol-3-one
SMILES CC1=C(C(=O)N(N1C)C2=CC=CC=C2)N
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 4-Aminoantipyrine
Couleur Jaune
Plage de pourcentage du dosage 0.99
Quantité 100 g
Synonyme 4-aminoantipyrine, ampyrone, metapirazone, aminoantipyrine, solvapyrin-a, aminoazophene, 4-aminophenazone, 4-aminoantipyrene, aminoantipyrin, solnapyrin-a
Poids moléculaire (g/mol) 203.245
Poids de la formule 203.25
Forme physique Poudre
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.