Learn More
Ester méthylique de l'acide N-carbamique de 4-aminoantipyrine, TRC
Code produit 30327613
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30327613 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30327613 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA583175500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Aminoantipyrine N-Carbamic Acid Methyl Ester
CAS 10077-96-0
Formule moléculaire C13H15N3O3
Quantité 500 mg
Synonyme (2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)carbamic Acid Methyl Ester, 2,3-Dimethyl-5-oxo-1-phenyl-3-pyrazoline-4-carbamic Acid Methyl Ester
Formule InChI InChI=1S/C13H15N3O3/c1-9-11(14-13(18)19-3)12(17)16(15(9)2)10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,1-3H3,(H,14,18)
SMILES CC1=C(C(=O)N(N1C)C2=CC=CC=C2)NC(=O)OC
Nom IUPAC N-(1,5-diméthyl-3-oxo-2-phénylpyrazol-4-yl)carbamate
Poids moléculaire (g/mol) 261.28
Poids de la formule 261.1113