Learn More
4-aminoazobenzène-4‘-sel de sodium acide sulfonique, technologie. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11368525
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11368525 25 g 25g
11378525 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11368525 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11965.14
 Article restreint
Expédition estimée: 03-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 2491-71-6 | C12H10N3NaO3S | 299.28 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2491-71-6
Formule moléculaire C12H10N3NaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 299.28
Numéro MDL MFCD00035564
Clé InChI FIXVWFINKCQNFG-UHFFFAOYSA-M
Synonyme yellow rfs, 11648 yellow, acid yellow fwa, new yellow gmf, 4-aminoazobenzene-4'-sulfonic acid sodium salt, hexacol yellow rfs, c.i. food yellow 6, monosodium salt, sodium 4'-aminoazobenzene-4-sulphonate, yellow r.i.s., unii-z452e7h2u8
CID PubChem 23691997
Nom IUPAC sodium ; 4-[(4-aminophényl)diazényl]benzènesulfonate
SMILES C1=CC(=CC=C1N)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Aminoazobenzene-4'-sulfonic acid sodium salt
Quantité 25 g
Beilstein 8098548
Sensibilité Very Hygroscopic
Poids de la formule 299.29
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique