Learn More
4-aminobenzamide, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11494314
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11494314 500 g 500g
11474314 25 g 25g
11484314 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11494314 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12594.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2835-68-9 | C7H8N2O | 136.154 g/mol
4-Aminobenzamide was used as a poly(ADP-ribose)polymerase (PADPRP) inhhibitor to study the death of target cells by cytotoxic effector cells using the nuclear enzyme poly(ADP-ribose)polymerase (PADPRP).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
On a utilisé le 4-aminobenzamide comme inhibiteur de la poly(ADP-ribose)polymérase (PADPRP) pour étudier la mort de cellules cibles par des cellules effectrices cytotoxiques à l’aide de l’enzyme nucléaire poly(ADP-ribose)polymérase (PADPRP).
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2835-68-9
Formule moléculaire C7H8N2O
Poids moléculaire (g/mol) 136.154
Numéro MDL MFCD00007999
Clé InChI QIKYZXDTTPVVAC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-aminobenzamide, benzamide, 4-amino, 4-amino-benzamide, p-carbamoylaniline, p-aminobenzoic acid amide, benzamide, p-amino, 4-amino benzamide, unii-77722i6pac, ccris 6792, aminobenzamide-4
CID PubChem 76079
Nom IUPAC 4-aminobenzamide
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Aminobenzamide
Point de fusion 182°C to 184°C
Quantité 500 g
Beilstein 2079485
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 136.15
Pourcentage de pureté ≥98%