Learn More
4-aminobenzamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10601832 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10601832 25 g Flacon en verre 25g
10516451 100 g Flacon en verre 100g
10713095 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10601832 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 351640250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 2835-68-9 | C7H8N2O | 136.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2835-68-9
Formule moléculaire C7H8N2O
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
Numéro MDL MFCD00007999
Clé InChI QIKYZXDTTPVVAC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-aminobenzamide, benzamide, 4-amino, 4-amino-benzamide, p-carbamoylaniline, p-aminobenzoic acid amide, benzamide, p-amino, 4-amino benzamide, unii-77722i6pac, ccris 6792, aminobenzamide-4
CID PubChem 76079
Nom IUPAC 4-aminobenzamide
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)N)N
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Aminobenzamide
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 181.0°C to 185.0°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NC6H4CONH2
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water.,soluble in ethanol
Poids de la formule 136.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Aminobenzamide
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.