Learn More
4-aminobenzamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10713095 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10713095 500 g Flacon en verre 500g
10601832 25 g Flacon en verre 25g
10516451 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10713095 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 351645000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 2835-68-9 | C7H8N2O | 136.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2835-68-9
Formule moléculaire C7H8N2O
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
Numéro MDL MFCD00007999
Clé InChI QIKYZXDTTPVVAC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-aminobenzamide, benzamide, 4-amino, 4-amino-benzamide, p-carbamoylaniline, p-aminobenzoic acid amide, benzamide, p-amino, 4-amino benzamide, unii-77722i6pac, ccris 6792, aminobenzamide-4
CID PubChem 76079
Nom IUPAC 4-aminobenzamide
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Aminobenzamide
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 181.0°C to 185.0°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NC6H4CONH2
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water.,soluble in ethanol
Poids de la formule 136.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Aminobenzamide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.