Learn More
Dichlorhydrate de 4-aminobenzamidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11318965
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11318965 1 g 1g
11328965 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11318965 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14089.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2498-50-2 | C7H11Cl2N3 | 208.086 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2498-50-2
Formule moléculaire C7H11Cl2N3
Poids moléculaire (g/mol) 208.086
Numéro MDL MFCD00013001
Clé InChI GHEHNICLPWTXJC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-aminobenzamidine dihydrochloride, p-aminobenzamidine dihydrochloride, 4-aminobenzenecarboximidamide dihydrochloride, 4-aminobenzimidamide dihydrochloride, 4-aminobenzamidine 2hcl, 4-amidinoaniline dihydrochloride, benzenecarboximidamide, 4-amino-, dihydrochloride, unii-3c7vnu62ag, benzamidine, p-amino-, dihydrochloride, 3c7vnu62ag
CID PubChem 75626
ChEBI CHEBI:10618
Nom IUPAC 4-aminobenzènecarboximidamide ; dichlorhydrate
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=N)N)N.Cl.Cl
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 4-Aminobenzamidine dihydrochloride
Point de fusion >300°C
Quantité 1 g
Beilstein 3692927
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 208.09
Pourcentage de pureté 97%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.