Learn More
Dichlorhydrate de 4-aminobenzamidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11328965
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11328965 5 g 5g
11318965 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11328965 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14089.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.65€
    85.65€ / 5g
    Économisez 14.00€
    14% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 2498-50-2 | C7H11Cl2N3 | 208.086 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2498-50-2
Formule moléculaire C7H11Cl2N3
Poids moléculaire (g/mol) 208.086
Numéro MDL MFCD00013001
Clé InChI GHEHNICLPWTXJC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-aminobenzamidine dihydrochloride, p-aminobenzamidine dihydrochloride, 4-aminobenzenecarboximidamide dihydrochloride, 4-aminobenzimidamide dihydrochloride, 4-aminobenzamidine 2hcl, 4-amidinoaniline dihydrochloride, benzenecarboximidamide, 4-amino-, dihydrochloride, unii-3c7vnu62ag, benzamidine, p-amino-, dihydrochloride, 3c7vnu62ag
CID PubChem 75626
ChEBI CHEBI:10618
Nom IUPAC 4-aminobenzènecarboximidamide ; dichlorhydrate
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=N)N)N.Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Aminobenzamidine dihydrochloride
Point de fusion >300°C
Quantité 5 g
Beilstein 3692927
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 208.09
Pourcentage de pureté 97%