Learn More
Dichlorhydrate de 4-aminobenzamidine, TRC
Code produit 30314951
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30314951 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30314951 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA58720025G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Aminobenzamidine Dihydrochloride
CAS 2498-50-2
Formule moléculaire C7H11Cl2N3
Quantité 25 g
Synonyme 4-Aminobenzenecarboximidamide Dihydrochloride, 4-Amidinoaniline Dihydrochloride, 4-Aminobenzamidine Dihydrochloride, SC 67235, p-Aminobenzamidine Dihydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C7H9N3.2ClH/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10;;/h1-4H,8H2,(H3,9,10);2*1H
SMILES Cl.Cl.NC(=N)c1ccc(N)cc1
Nom IUPAC 4-aminobenzènecarboximidamide ; dihydrochloride
Poids moléculaire (g/mol) 208.09
Poids de la formule 207.033