Learn More
Dichlorhydrate de 4-aminobenzamidine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Aminobenzamidine Dihydrochloride |
| CAS | 2498-50-2 |
| Formule moléculaire | C7H11Cl2N3 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 4-Aminobenzenecarboximidamide Dihydrochloride, 4-Amidinoaniline Dihydrochloride, 4-Aminobenzamidine Dihydrochloride, SC 67235, p-Aminobenzamidine Dihydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H9N3.2ClH/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10;;/h1-4H,8H2,(H3,9,10);2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.NC(=N)c1ccc(N)cc1 |
| Nom IUPAC | 4-aminobenzènecarboximidamide ; dihydrochloride |
| Poids moléculaire (g/mol) | 208.09 |
| Poids de la formule | 207.033 |