Learn More
4-Aminobenzamidoxime, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15438247
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15438247 5 g 5g
15428247 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15438247 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51788.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 277319-62-7 | C7H9N3O | 151.169 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 277319-62-7
Formule moléculaire C7H9N3O
Poids moléculaire (g/mol) 151.169
Numéro MDL MFCD08061151
Clé InChI CNFNMMJKXWOLPY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-amino-n'-hydroxybenzimidamide, 4-amino-n'-hydroxybenzene-1-carboximidamide, z-4-amino-n'-hydroxybenzenecarboximidamide
CID PubChem 5478941
Nom IUPAC 4-amino-N’-hydroxybenzènecarboximidamide
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=NO)N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Aminobenzamidoxime
Point de fusion 168°C to 170°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 151.17
Pourcentage de pureté 97%