Learn More
Chlorhydrate d’acide 4-aminobenzénébrique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11387359
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11387359 500 mg 500mg
11377359 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11387359 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27479.ME
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 80460-73-7 | C6H9BClNO2 | 173.403 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80460-73-7
Formule moléculaire C6H9BClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 173.403
Numéro MDL MFCD03001333
Clé InChI QBYGJJSFMOVYOA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-aminophenylboronic acid hydrochloride, 4-aminophenyl boronic acid hydrochloride, 4-aminobenzeneboronic acid hydrochloride, 4-aminophenylboronic acid hcl, 4-boronoaniline hydrochloride, 4-aminophenylboronic acid, hcl, boronic acid, 4-aminophenyl-, hydrochloride, pubchem1747, 4-aminophenylboronicacidhydrochloride, ksc494e4p
CID PubChem 2734614
Nom IUPAC 4Acide aminophényl)boronique ; chlorhydrate
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)N)(O)O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Aminobenzeneboronic acid hydrochloride
Point de fusion 125°C to 132°C
Quantité 500 mg
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 173.41
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Aminobenzeneboronic acid hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Aminobenzeneboronic acid hydrochloride