Learn More
4-ester pinacol de lʼacide aminobenzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15408137
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15408137 1 g 1g
15418137 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15408137 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51666.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 214360-73-3 | C12H18BNO2 | 219.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
L‘ester pinacol de l‘acide 4-aminobenzèneboronique est un réactif utilisé pour les réactions de couplage croisé de Susuki-Miyaura, la détection du mercure(II) par fluorométrie avec de nouveaux indicateurs fluorogéniques basés sur le transfert d‘énergie de la pentaquinone à la rhodamine, les réactions d‘amination catalysée par le rhodium et le couplage croisé catalysé par le palladium pour synthétiser des composés antituberculeux et antimicrobiens potentiels. Il est également utilisé comme réactif dans la préparation de dérivés hexaphenylbenzène comme système de sonde biologique et de clavier multicanaux potentiel, polymère à base de diimide pyromellitique comme matrice pour les transistors à effet de champ n-canaux à transformation de solution, copolymères alternés d‘oligoarylènes et de bisimides de naphtalène comme semi-conducteurs à faible bande avec comportement électrochimique et spectroélectrochimique et modulateurs de γ-sécrétase dans le traitement de la formation d’amyloïde β.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 214360-73-3
Formule moléculaire C12H18BNO2
Poids moléculaire (g/mol) 219.09
Numéro MDL MFCD02093721
Clé InChI ZANPJXNYBVVNSD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-aminophenylboronic acid pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 4-aminophenylboronic acid pinacolate, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzenamine, pinacol cyclic ester, 2-4-aminophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-aminophenylboronic acid, pinacol ester, 4-aminophenylboronicacidpinacolester, 4-aminobenzeneboronic acid pinacol ester
CID PubChem 2734620
Nom IUPAC 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(N)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 219.09
Pourcentage de pureté 98%