Learn More
4-Aminobenzo-2,1,3-thiadiazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11312207
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11312207 5 g 5g
11302207 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11312207 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09678.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 767-64-6 | C6H5N3S | 151.187 g/mol
4-Aminobenzo-2,1,3-thiadiazole is used in a study to synthesize and evaluate the inhibitory activity of a series of substituted benzimidazoles and small benzothiadiazoles on rat liver methionine synthase. It was used as potential levelers for Cu plating in submicrometer trenches.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-aminobenzo-2,1,3-thiadiazole est utilisé dans une étude pour synthétiser et évaluer l’activité inhibitrice d’une série de benzimidazoles substitués et de petits benzothiadiazoles sur la méthionine synthase du foie de rat. Il a été utilisé comme niveleurs potentiels pour le cuivrage dans les tranchées submicromètres.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 767-64-6
Formule moléculaire C6H5N3S
Poids moléculaire (g/mol) 151.187
Numéro MDL MFCD00005810
Clé InChI DRLGIZIAMHIQHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-aminobenzo-2,1,3-thiadiazole, 4-amino-2,1,3-benzothiadiazole, 4-aminopiazthiole, benzo c 1,2,5 thiadiazol-4-amine, 2,1,3-benzothiadiazole, 4-amino, 7-amino-2,1,3-benzothiadiazole, benzo 1,2,5 thiadiazol-4-ylamine, 2,1,3-benzothiadiazole, 7-amino, 2,1,3-benzothiadiazol-4-ylamine, 2,1,3-benzothiadiazol-4 1h-imine
CID PubChem 69845
Nom IUPAC 2,1,3-benzothiadiazol-4-amine
SMILES C1=CC2=NSN=C2C(=C1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Aminobenzo-2,1,3-thiadiazole
Point de fusion 67°C to 69°C
Quantité 5 g
Beilstein 3551
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 151.19
Pourcentage de pureté 98%