Learn More
Acide 4-aminobenzoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11359429
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11359429 50 g 50g
11450553 250 g 250g
11440553 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11359429 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12673.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 150-13-0 | C7H7NO2 | 137.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
L’acide 4-aminobenzoïque agit comme un inhibiteur de sécrétion d’acide gastrique. Il est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse du folate (vitamine BX), des colorants azoïques et des agents de réticulation. Il est également utile dans le secteur biomédical pour la préparation d’anesthésiques et d’onguents locaux. Il est largement utilisé dans les industries pour fabriquer des produits pharmaceutiques, des arômes et des conservateurs. Il est activement impliqué en tant qu’ingrédient bloquant les UV dans les cosmétiques solaires.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. Soluble dans le méthanol et l’éther diéthylique.
Remarques
Sensible à l’air et à la lumière. Incompatible avec les sels ferriques et les agents oxydants. Peut se décolorer en cas d’exposition à la lumière et à l’air. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 150-13-0
Formule moléculaire C7H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 137.14
Numéro MDL MFCD00007894
Clé InChI ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-aminobenzoic acid, paba, para-aminobenzoic acid, vitamin bx, sunbrella, p-carboxyaniline, 4-carboxyaniline, hachemina, paraminol, benzoic acid, 4-amino
CID PubChem 978
ChEBI CHEBI:30753
Nom IUPAC Acide 4-aminobenzoïque
SMILES NC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Aminobenzoic acid
Point de fusion ∼187°C (decomposition)
Densité 1.374
Quantité 50 g
Beilstein 471605
Sensibilité Air and light sensitive
Merck Index 14,423
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water. Soluble in methanol and diethyl ether.
Poids de la formule 137.14
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Aminobenzoic acid
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Hazard Statement
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Aminobenzoic acid