Learn More
Acide 4-aminobenzoïque, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10010030 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10010030 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10010030 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A/2840/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
CAS 150-13-0
Point de fusion 186°C
Couleur Jaune
pH 3.5
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Formule moléculaire C7H7NO2
Numéro MDL 7894
Quantité 100 g
Poids de la formule 137.14g/mol
Forme physique Solide en poudre
Identifiant produit
  • 4-Aminobenzoic acid
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'éliminattion des déchets homologuée.