Learn More
4-Aminobenzoic acid, MedChemExpress
Code produit 16491088
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16491088 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16491088 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB1008
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
MedChemExpress 4-Aminobenzoic acid is an intermediate in the synthesis of folate by bacteria, plants, and fungi.
4-Aminobenzoic acid is an intermediate in the synthesis of folate by bacteria, plants, and fungi.
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Aminobenzoic acid
Forme physique Solid
CAS 150-13-0
Couleur Off-White
Quantité 5 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C7H7NO2
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Synonyme PABA Vitamin Bx Vitamin H1 p-Aminobenzoic acid
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (729.18 mM) ∣H2O : 4.55 mg/mL (33.18 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC=C(N)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 137.14
Poids de la formule 137.14
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research