Learn More
Ester méthylique de l'acide 4-aminobenzoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl 4-Aminobenzoate |
| CAS | 619-45-4 |
| Formule moléculaire | C8 H9 N O2 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | Benzoic acid, 4-amino-, methyl ester, Benzoic acid, p-amino-, methyl ester (6CI,7CI,8CI), (4-(Methoxycarbonyl)phenyl)amine, 4-(Carbomethoxy)aniline, 4-(Methoxycarbonyl)aniline, 4-Aminobenzenecarboxylic acid methyl ester, 4-Aminobenzoic acid methyl ester, Methyl 4-aminobenzoate, Methyl 4-aminophenylcarboxylate, Methyl aniline-4-carboxylate, Methyl p-aminobenzoate, NSC 3783, p-(Methoxycarbonyl)aniline, p-Aminobenzoic acid methyl ester, p-Carbomethoxyaniline |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H9NO2/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5H,9H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccc(N)cc1 |
| Nom IUPAC | 4-aminobenzoate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 151.16 |
| Poids de la formule | 151.0633 |