Learn More
Sel de sodium d’acide 4-aminobenzoïque, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15415679
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15415679 25 g 25g
15425679 100 g 100g
15435679 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15415679 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J63428.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Intermédiaire pharmaceutique
4-Aminobenzoic acid sodium salt is used as a Pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel de sodium d’acide 4-aminobenzoïque est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (50 mg/ml).
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 555-06-6
Formule moléculaire C7H6NNaO2
Poids moléculaire (g/mol) 159.12
Numéro MDL MFCD00064395
Clé InChI XETSAYZRDCRPJY-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium 4-aminobenzoate, sodium p-aminobenzoate, 4-aminobenzoic acid sodium salt, sodium aminobenzoate, aminobenzoate sodium, antergyl, pabavit, benzoic acid, 4-amino-, monosodium salt, monosodium 4-aminobenzoate, unii-75ui7quz5j
CID PubChem 517441
Nom IUPAC Sodium ; 4-aminobenzoate
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)[O-])N.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Aminobenzoic acid sodium salt
Point de fusion >300°C
Couleur Jaune
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Soluble in water (50mg/ml).
Poids de la formule 159.12
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Aminobenzoic acid sodium salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Aminobenzoic acidsodium salt