Learn More
Sel de sodium d’acide 4-aminobenzoïque, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15425679
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15425679 100 g 100g
15415679 25 g 25g
15435679 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15425679 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J63428.22
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Intermédiaire pharmaceutique
4-Aminobenzoic acid sodium salt is used as a Pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel de sodium d’acide 4-aminobenzoïque est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (50 mg/ml).
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 555-06-6
Formule moléculaire C7H6NNaO2
Poids moléculaire (g/mol) 159.12
Numéro MDL MFCD00064395
Clé InChI XETSAYZRDCRPJY-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium 4-aminobenzoate, sodium p-aminobenzoate, 4-aminobenzoic acid sodium salt, sodium aminobenzoate, aminobenzoate sodium, antergyl, pabavit, benzoic acid, 4-amino-, monosodium salt, monosodium 4-aminobenzoate, unii-75ui7quz5j
CID PubChem 517441
Nom IUPAC Sodium ; 4-aminobenzoate
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)[O-])N.[Na+]
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Aminobenzoic acid sodium salt
Point de fusion >300°C
Couleur Jaune
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Soluble in water (50mg/ml).
Poids de la formule 159.12
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre