Learn More
4-Aminobenzonitrile, 98%
Code produit 10337680 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10337680 50 g Flacon en verre 50g
10206220 10 g Flacon en verre 10g
10023423 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10337680 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 164470500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS : 873-74-5 | C₇H₆N₂| 118,14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 873-74-5
Formule moléculaire C7H6N2
Poids moléculaire (g/mol) 118.14
Numéro MDL MFCD00007821
Clé InChI YBAZINRZQSAIAY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-cyanoaniline, p-aminobenzonitrile, p-cyanoaniline, benzonitrile, 4-amino, aniline, p-cyano, benzonitrile, p-amino, 1-amino-4-cyanobenzene, unii-pb8v69y76t, 4-amino benzonitrile, 4-amino-benzonitrile
CID PubChem 13396
Nom IUPAC 4-aminobenzonitrile
SMILES C1=CC(=CC=C1C#N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Aminobenzonitrile
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 83.0°C to 87.0°C
Couleur Beige à jaune orangé ou blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NC6H4CN
Quantité 50 g
Beilstein 14, 425
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 118.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Morceaux de poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement