Learn More
4-aminobenzonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11484864
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11484864 10 g 10g
11494864 50 g 50g
11404874 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11484864 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13794.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 873-74-5 | C7H6N2 | 118.139 g/mol
4-Aminobenzonitrile is used as an amino substituted benzonitrile with hypotensive activity and as a radioprotective agent. It is also used as a derivatization reagent in the capillary zone electrophoretic analysis of aldoses, ketoses and uronic acid. Further, it is used in the preparation of methacrylic monomers containing pendant azobenzene structures and polythiophenes containing an azobenzene moiety in the side-chain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-aminobenzonitrile est utilisé comme benzonitrile substitué en amino avec une activité hypotensive et comme agent radioprotecteur. Il est également utilisé comme réactif de dérivatisation dans l’analyse électrophorétique en zone capillaire des aldoses, des cétoses et de l’acide uronique. De plus, il est utilisé dans la préparation de monomères méthacryliques contenant des structures pendantes d’azobenzène et des polythiophènes contenant une portion azobenzène dans la chaîne latérale.
Solubilité
Soluble dans l’acétate d’éthyle, le dichlorométhane et le chloroforme. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les acides, les chlorures acides, les anhydrides d’acides, les chloroformates et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 873-74-5
Formule moléculaire C7H6N2
Poids moléculaire (g/mol) 118.139
Numéro MDL MFCD00007821
Clé InChI YBAZINRZQSAIAY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-cyanoaniline, p-aminobenzonitrile, p-cyanoaniline, benzonitrile, 4-amino, aniline, p-cyano, benzonitrile, p-amino, 1-amino-4-cyanobenzene, unii-pb8v69y76t, 4-amino benzonitrile, 4-amino-benzonitrile
CID PubChem 13396
Nom IUPAC 4-aminobenzonitrile
SMILES C1=CC(=CC=C1C#N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Aminobenzonitrile
Point de fusion 83°C to 87°C
Quantité 10 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 774507
Informations sur la solubilité Soluble in ethyl acetate,dichloromethane and chloroform. Insoluble in water.
Poids de la formule 118.14
Pourcentage de pureté 98%