Learn More
4-Aminobenzonitrile, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Aminobenzonitrile |
| CAS | 873-74-5 |
| Formule moléculaire | C7 H6 N2 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | Benzonitrile, 4-amino-, Benzonitrile, p-amino- (6CI,8CI), 4-Aminobenzonitrile, 1-Amino-4-cyanobenzene, 4-Aminobenzenenitrile, 4-Aminophenylnitrile, 4-Cyanoaniline, 4-Cyanobenzenamine, 4-Cyanobenzeneamine, 4-Cyanophenylamine, NSC 7625, p-Aminobenzonitrile, p-Cyanoaniline, p-Cyanophenylamine |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H6N2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,9H2 |
| SMILES | Nc1ccc(cc1)C#N |
| Nom IUPAC | 4-aminobenzonitrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 118.14 |
| Poids de la formule | 118.0531 |