Learn More
4-aminobenzophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11414804
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11414804 10 g 10g
11424804 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11414804 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13757.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1137-41-3 | C13H11NO | 197.24 g/mol
4-Aminobenzophenone is associated with 4-benzoylpyridine and it is used as a frequency doubler for semiconductor lasers. It is used in the preparation of 1-[4-[N,N-bis(trimethylsilyl)amino]phenyl]-1-phenylethylene. It is used as a precursor to prepare 1,2,3-triazoles, pyrimidotriazoles, benzothiazole and pyrimidinone derivatives. It is involved in the formation of coordination complexes with chromium(III).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4-Aminobenzophénone est associée à la 4-benzoylpyridine et est utilisée comme doubleur de fréquence pour les lasers à semi-conducteurs. Elle est utilisée dans la préparation de 1-[4-[N,N-Bis(triméthylsilyl)amino]phényl]-1-phényléthylène. Elle sert de précurseur pour préparer les dérivés de 1,2,3-triazoles, pyrimidotriazoles, benzothiazole et pyrimidinone. Elle est impliquée dans la formation de complexes de coordination avec le chrome(III).
Solubilité
Soluble dans l’eau froide, l’alcool et l’éther.
Remarques
Sensible à l’air et à la lumière. Incompatible avec les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1137-41-3
Formule moléculaire C13H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 197.24
Numéro MDL MFCD00007895
Clé InChI RBKHNGHPZZZJCI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-aminobenzophenone, 4-aminophenyl phenyl methanone, 4-benzoylaniline, p-aminobenzophenone, methanone, 4-aminophenyl phenyl, benzophenone, 4-amino, p-benzoylaniline, usaf a-233, 4-aminophenyl-phenylmethanone, 4-aminophenyl-phenyl-methanone
CID PubChem 14346
Nom IUPAC 4-benzoylaniline
SMILES NC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Aminobenzophenone
Point de fusion 121°C to 124°C
Point d’ébullition 245°C to 247°C (22 mmHg)
Quantité 10 g
Beilstein 389292
Informations sur la solubilité Soluble in cold water,alcohol and ether.
Poids de la formule 197.24
Pourcentage de pureté 98%