Learn More
4-aminobenzophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11424804
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11424804 50 g 50g
11414804 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11424804 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13757.18
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1137-41-3 | C13H11NO | 197.24 g/mol
4-Aminobenzophenone is associated with 4-benzoylpyridine and it is used as a frequency doubler for semiconductor lasers. It is used in the preparation of 1-[4-[N,N-bis(trimethylsilyl)amino]phenyl]-1-phenylethylene. It is used as a precursor to prepare 1,2,3-triazoles, pyrimidotriazoles, benzothiazole and pyrimidinone derivatives. It is involved in the formation of coordination complexes with chromium(III).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4-Aminobenzophénone est associée à la 4-benzoylpyridine et est utilisée comme doubleur de fréquence pour les lasers à semi-conducteurs. Elle est utilisée dans la préparation de 1-[4-[N,N-Bis(triméthylsilyl)amino]phényl]-1-phényléthylène. Elle sert de précurseur pour préparer les dérivés de 1,2,3-triazoles, pyrimidotriazoles, benzothiazole et pyrimidinone. Elle est impliquée dans la formation de complexes de coordination avec le chrome(III).
Solubilité
Soluble dans l’eau froide, l’alcool et l’éther.
Remarques
Sensible à l’air et à la lumière. Incompatible avec les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1137-41-3
Formule moléculaire C13H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 197.24
Numéro MDL MFCD00007895
Clé InChI RBKHNGHPZZZJCI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-aminobenzophenone, 4-aminophenyl phenyl methanone, 4-benzoylaniline, p-aminobenzophenone, methanone, 4-aminophenyl phenyl, benzophenone, 4-amino, p-benzoylaniline, usaf a-233, 4-aminophenyl-phenylmethanone, 4-aminophenyl-phenyl-methanone
CID PubChem 14346
Nom IUPAC (4-aminophényl)-phénylméthanone
SMILES NC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Aminobenzophenone
Point de fusion 121°C to 124°C
Point d’ébullition 245°C to 247°C (22 mmHg)
Quantité 50 g
Beilstein 389292
Informations sur la solubilité Soluble in cold water,alcohol and ether.
Poids de la formule 197.24
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Aminobenzophenone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Aminobenzophenone