Learn More
4-Aminobenzophénone, TRC
Code produit 30328162
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30328162 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30328162 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA29355525G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Aminobenzophenone
CAS 1137-41-3
Formule moléculaire C13H11NO
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C13H11NO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H,14H2
SMILES Nc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
Nom IUPAC (4-aminophenyl)-phenylmethanone
Poids moléculaire (g/mol) 197.23
Poids de la formule 197.0841