Learn More
4-aminobenzotrifluorure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10256690 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
50 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10256690 10 mL Flacon en verre 10mL
15710839 50 mL Flacon en verre 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10256690 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 208910100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.40€
    54.65€ / 10mL
    Économisez 5.75€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 17-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 455-14-1 | C7H6F3N | 161.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 455-14-1
Formule moléculaire C7H6F3N
Poids moléculaire (g/mol) 161.13
Numéro MDL MFCD00064396
Clé InChI ODGIMMLDVSWADK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-trifluoromethyl aniline, 4-aminobenzotrifluoride, p-aminobenzotrifluoride, p-trifluoromethylaniline, benzenamine, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl benzenamine, p-trifluoromethyl aniline, aniline, p-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-toluidine, a,a,a-trifluoro-p-toluidine
CID PubChem 9964
ChEBI CHEBI:40750
Nom IUPAC 4-(trifluorométhyl)aniline
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Aminobenzotrifluoride
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 5.0°C to 8.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.2960g/mL
Point d’ébullition 83.0°C (12.0 mmHg)
Point d’éclair 86°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NC6H4CF3
Indice de réfraction 1.4830 to 1.4850
Quantité 10 mL
Beilstein 12, III, 2151
Gravité spécifique 1.296
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ether,methanol,ethanol and,aromatics
Poids de la formule 161.13
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Aminobenzotrifluoride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.