Learn More
4-aminobenzotrifluorure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15710839 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
50 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15710839 50 mL Flacon en verre 50mL
10256690 10 mL Flacon en verre 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15710839 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 208910500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 455-14-1 | C7H6F3N | 161.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 455-14-1
Formule moléculaire C7H6F3N
Poids moléculaire (g/mol) 161.13
Numéro MDL MFCD00064396
Clé InChI ODGIMMLDVSWADK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-trifluoromethyl aniline, 4-aminobenzotrifluoride, p-aminobenzotrifluoride, p-trifluoromethylaniline, benzenamine, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl benzenamine, p-trifluoromethyl aniline, aniline, p-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-toluidine, a,a,a-trifluoro-p-toluidine
CID PubChem 9964
ChEBI CHEBI:40750
Nom IUPAC 4-(trifluorométhyl)aniline
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Aminobenzotrifluoride
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 5.0°C to 8.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.2960g/mL
Point d’ébullition 83.0°C (12.0 mmHg)
Point d’éclair 86°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NC6H4CF3
Indice de réfraction 1.4830 to 1.4850
Quantité 50 mL
Beilstein 12, III, 2151
Gravité spécifique 1.296
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ether,methanol,ethanol and,aromatics
Poids de la formule 161.13
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide