Learn More
4-Aminobenzotrifluoride hydrochloride, 97%, ACROS Organics™
Code produit 10377350 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10377350 5 g Flacon en verre 5g
10194090 1 g Flacon en verre 1g
10295840 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10377350 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 174180050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 90774-69-9
Formule moléculaire C7H7ClF3N
Poids moléculaire (g/mol) 197.585
Numéro MDL MFCD00007897
Clé InChI CZGDYZDUMJDQSD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-aminobenzotrifluoride hydrochloride, 4-trifluoromethyl aniline hydrochloride, 4-trifluoromethyl anilinium chloride, p-trifluoromethylaniline hydrochloride, 4-trifluoromethyl phenylamine, chloride, pubchem2816, 4-aminobenzotrifluoride, hydrochloride, 4-trifluoromethylaniline hydrochloride, 4-trifluoromethyl aniline;hydrochloride, a,a,a-trifluoro-p-toluidine hydrochloride
CID PubChem 2723961
Nom IUPAC 4-(trifluoromethyl)aniline;hydrochloride
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Aminobenzotrifluoride hydrochloride
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NC6H4CF3·HCl
Quantité 5 g
Poids de la formule 197.59
Pourcentage de pureté ≥96.0%
Forme physique Granular Powder