Learn More
(4-Aminobenzoyl)hydrazide, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10068621 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10068621 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10068621 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 103200050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.10€
    22.65€ / 5g
    Économisez 2.45€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 5351-17-7 | C7H9N3O | 151.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (4-Aminobenzoyl)hydrazide
Note relative au nom 95%
CAS 5351-17-7
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 224.0°C to 228.0°C
Couleur Beige ou Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H9N3O
Formule linéaire H2NC6H4CONHNH2
Numéro MDL MFCD00007606
Quantité 5 g
Beilstein 14, I, 570
Synonyme 4-aminobenzhydrazide, amben hydrazide, p-aminobenzhydrazide, 4-aminobenzoic acid hydrazide, aminostimil, 4-aminobenzoylhydrazine, p-aminobenzoic acid hydrazide, p-aminobenzoyl hydrazide, benzoic acid, 4-amino-, hydrazide, p-aminobenzoic hydrazide
Clé InChI WPBZMCGPFHZRHJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)NN)N
Nom IUPAC 4-aminobenzohydrazide
Poids moléculaire (g/mol) 151.17
CID PubChem 21450
Poids de la formule 151.17
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Cristaux ou poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (4-Aminobenzoyl)hydrazide