Learn More
Cyanure de 4-aminobenzyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Aminobenzyl cyanide |
| Note relative au nom | 99% |
| CAS | 3544-25-0 |
| % min. CAS | 98.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | 42.0°C to 46.0°C |
| Couleur | Jaune à marron |
| Point d’ébullition | 312.0°C |
| Point d’éclair | >110°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- 4-Aminobenzyl cyanide
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.