Learn More
4-Aminobiphényl, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Aminobiphenyl |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H11N/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H,13H2 |
| Poids de la formule | 169.0891 |